Tisk…
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53605-1G PC53605-5G
APOSPC53605-1GEA 6220 CZK
APOSPC53605-1G APOSPC53605-5G
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate ≥95%
Methyl 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
MDL Number: MFCD12911498
CAS číslo: 1214375-02-6