Tisk…
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53604-250MG PC53604-1G PC53604-5G
APOSPC53604-250MGEA 3310 CZK
APOSPC53604-250MG APOSPC53604-1G APOSPC53604-5G
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate ≥95%
Methyl 3,5-difluoro-4-methoxy-benzoate
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
MDL Number: MFCD11520390
CAS číslo: 329-45-3