Tisk…
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC55912-250MG PC55912-1G
APOSPC55912-250MGEA 11380 CZK
APOSPC55912-250MG APOSPC55912-1G
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥95%
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Vzorec: C₉H₅BrFNO
MDL Number: MFCD20526591
CAS číslo: 956700-15-5