Tisk…
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56694-250MG PC56694-1G
APOSPC56694-250MGEA 7440 CZK
APOSPC56694-250MG APOSPC56694-1G
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
4’-Bromo-2’,5’-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₅BrF₆O
MW: 335.04051 g/mol
MDL Number: MFCD28727780
CAS číslo: 1805971-50-9