Tisk…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56684-250MG PC56684-1G
APOSPC56684-250MGEA 6620 CZK
APOSPC56684-250MG APOSPC56684-1G
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₅BrF₆O
MW: 323.02981 g/mol
MDL Number: MFCD15526890
CAS číslo: 1260815-51-7