Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53661-1G PC53661-5G
APOSPC53661-1GEA 6220 CZK
APOSPC53661-1G APOSPC53661-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid ≥95%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
MDL Number: MFCD29920603
CAS číslo: 1956327-16-4