Tisk…
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC53606-250MG PC53606-1G PC53606-5G
APOSPC53606-250MGEA 2240 CZK
APOSPC53606-250MG APOSPC53606-1G APOSPC53606-5G
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate ≥95%
Methyl 4-bromo-2-chloro-5-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267,48 g/mol
MDL Number: MFCD12913461
CAS číslo: 908248-32-8