Tisk…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53333-250MG PC53333-1G PC53333-5G
APOSPC53333-250MGEA 910 CZK
APOSPC53333-250MG APOSPC53333-1G APOSPC53333-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237,45 g/mol
MDL Number: MFCD20486524
CAS číslo: 1067882-63-6