Tisk…
4-Fluoro-3-methylbenzylamine, Technical Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
PC57806-5G PC57806-25G PC57806-100G
APOSPC57806-5GEA 622 CZK
APOSPC57806-5G APOSPC57806-25G APOSPC57806-100G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine, Technical Grade
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MDL Number: MFCD01631490
CAS číslo: 261951-68-2
UN: 2735