Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC900121-250MG PC900121-1G
APOSPC900121-250MGEA 4070 CZK
APOSPC900121-250MG APOSPC900121-1G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile ≥98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃NO
MW: 280.0413 g/mol
MDL Number: MFCD22375096
CAS číslo: 1381944-30-4
UN: 2811