Tisk…
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57812-250MG PC57812-1G PC57812-5G
APOSPC57812-250MGEA 3310 CZK
APOSPC57812-250MG APOSPC57812-1G APOSPC57812-5G
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline ≥95%
4-Bromo-3-fluoro-2-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₆BrFN₂O₂
MDL Number: MFCD09152766
CAS číslo: 952183-01-6
UN: 2811