Tisk…
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC57482-250MG PC57482-1G
APOSPC57482-250MGEA 6450 CZK
APOSPC57482-250MG APOSPC57482-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥95%
6-Bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
MDL Number: MFCD28740806
CAS číslo: 1805152-52-6
UN: 2810