Tisk…
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC37881-250MG PC37881-1G PC37881-5G
APOSPC37881-250MGEA 6220 CZK
APOSPC37881-250MG APOSPC37881-1G APOSPC37881-5G
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline ≥95%
3,5-Dichloro-4-fluoro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₃Cl₂FIN
MDL Number: MFCD29484812
CAS číslo: 1699384-74-1
UN: 2811