Tisk…
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC503022-250MG PC503022-1G PC503022-5G
APOSPC503022-250MGEA 5790 CZK
APOSPC503022-250MG APOSPC503022-1G APOSPC503022-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂ClF₄N
MW: 223.55479 g/mol
MDL Number: MFCD28752673
CAS číslo: 1807135-39-2
UN: 2811