Tisk…
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR59983-250MG OR59983-1G
APOSOR59983-250MGEA 3740 CZK
APOSOR59983-250MG APOSOR59983-1G
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Methyl-2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇BrN₂O₂
Bod tání: 70…72 °C
MDL Number: MFCD02179563
CAS číslo: 120781-02-4
UN: 2811
ADR: 6,III