Tisk…
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC503020-250MG PC503020-1G PC503020-5G
APOSPC503020-250MGEA 1910 CZK
APOSPC503020-250MG APOSPC503020-1G APOSPC503020-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥95%
5-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.5548 g/mol
MDL Number: MFCD28752592
CAS číslo: 1807210-92-9