Tisk…
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50548-250MG PC50548-1G
APOSPC50548-250MGEA 6220 CZK
APOSPC50548-250MG APOSPC50548-1G
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one ≥95%
1-(4-Bromo-2,3,6-trifluorophenyl)ethan-1-one
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
MDL Number: MFCD32669844
CAS číslo: 1523271-90-0