Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502069-250MG
PC502069-1G
PC502069-5G
APOSPC502069-250MGEA
5790
CZK
APOSPC502069-250MG
APOSPC502069-1G
APOSPC502069-5G
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate ≥95%
Methyl 3-amino-5-fluoro-4-hydroxybenzoate
Vzorec:
C₈H₈FNO₃ MW: 185.15242 g/mol |
MDL Number:
MFCD20725712 CAS číslo: 946121-50-2 |