Tisk…
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC502197-250MG PC502197-1G
APOSPC502197-250MGEA 622 CZK
APOSPC502197-250MG APOSPC502197-1G
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, technická kvalita
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₄NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28796316
CAS číslo: 1806335-72-7