Tisk…
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500765-250MG PC500765-1G
APOSPC500765-250MGEA 6220 CZK
APOSPC500765-250MG APOSPC500765-1G
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone ≥95%
3'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
MDL Number: MFCD28154820
CAS číslo: 1807875-04-2