Tisk…
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC502057-250MG PC502057-1G PC502057-5G
APOSPC502057-250MGEA 5390 CZK
APOSPC502057-250MG APOSPC502057-1G APOSPC502057-5G
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid ≥95%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FNO₅
MDL Number: MFCD15528841
CAS číslo: 1047621-84-0