Tisk…
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid ≥94%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61621-250MG OR61621-1G
APOSOR61621-250MGEA 5390 CZK
APOSOR61621-250MG APOSOR61621-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid ≥94%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClIO₂
CAS číslo: 875846-67-6