5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR62037-1G
OR62037-5G
OR62037-10G
APOSOR62037-1GEA
2440
CZK
APOSOR62037-1G
APOSOR62037-5G
APOSOR62037-10G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₆BrN₃ |
MDL Number:
MFCD16112604 CAS číslo: 887115-56-2 |