Tisk…
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinol
OR62149-25G OR62149-100G
APOSOR62149-25GEA 622 CZK
APOSOR62149-25G APOSOR62149-100G
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥95%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
MDL Number: MFCD00006220
CAS číslo: 6602-32-0