Tisk…
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR62133-250MG OR62133-1G OR62133-5G
APOSOR62133-250MGEA 6390 CZK
APOSOR62133-250MG APOSOR62133-1G APOSOR62133-5G
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Iodo-2-methyl-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆IN₃
MDL Number: MFCD32903685
CAS číslo: 2594436-04-9