Tisk…
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR62160-250MG OR62160-1G
APOSOR62160-250MGEA 3020 CZK
APOSOR62160-250MG APOSOR62160-1G
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione ≥95%
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione
Vzorec: C₉H₆O₄
MDL Number: MFCD24716986
CAS číslo: 19723-36-5