Tisk…
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR62152-1G OR62152-5G
APOSOR62152-1GEA 5790 CZK
APOSOR62152-1G APOSOR62152-5G
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇IO₂
Bod tání: 110-115 °C
MDL Number: MFCD18905098
CAS číslo: 77287-58-2