Tisk…
(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR62151-1G OR62151-5G OR62151-10G
APOSOR62151-1GEA 1240 CZK
APOSOR62151-1G APOSOR62151-5G APOSOR62151-10G
(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥97%
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
Vzorec: C₁₁H₂₁BrSi
MW: 261,28 g/mol
Hustota: 1,09
MDL Number: MFCD11036302
CAS číslo: 111409-79-1