2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61549-250MG
OR61549-1G
APOSOR61549-250MGEA
6220
CZK
APOSOR61549-250MG
APOSOR61549-1G
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-3-chloro-5-iodobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₅BrClIO |
CAS číslo:
2092867-48-4 |