Tisk…
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60272-250MG OR60272-1G OR60272-5G
APOSOR60272-250MGEA 2480 CZK
APOSOR60272-250MG APOSOR60272-1G APOSOR60272-5G
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate ≥95%
Methyl 2-bromo-3-methyl-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₄
MW: 274.06811 g/mol
MDL Number: MFCD22381695
CAS číslo: 179897-93-9