Tisk…
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR60271-250MG OR60271-1G
APOSOR60271-250MGEA 6850 CZK
APOSOR60271-250MG APOSOR60271-1G
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol ≥95%
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,05802 g/mol
MDL Number: MFCD28745354
CAS číslo: 1807195-87-4