Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52913-250MG
OR52913-1G
APOSOR52913-250MGEA
4070
CZK
APOSOR52913-250MG
APOSOR52913-1G
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate ≥95%
Methyl 2-ethoxy-4-nitro-benzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₅ MW: 225,19804 g/mol |
MDL Number:
MFCD12025257 CAS číslo: 24091-87-0 |