Tisk…
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52911-250MG OR52911-1G OR52911-5G
APOSOR52911-250MGEA 4370 CZK
APOSOR52911-250MG APOSOR52911-1G APOSOR52911-5G
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate ≥95%
Methyl 4-chloro-2-methyl-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₂
MDL Number: MFCD02253778
CAS číslo: 400877-54-5