Tisk…
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52910-1G OR52910-5G OR52910-10G
APOSOR52910-1GEA 744 CZK
APOSOR52910-1G APOSOR52910-5G APOSOR52910-10G
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate ≥95%
Methyl 5-bromo-4-methoxy-2-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₃
MDL Number: MFCD11112987
CAS číslo: 1131587-94-4