Tisk…
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52906-250MG OR52906-1G OR52906-5G
APOSOR52906-250MGEA 3310 CZK
APOSOR52906-250MG APOSOR52906-1G APOSOR52906-5G
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate ≥98%
Methyl 2-(methanesulphonamido)benzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₄S
MDL Number: MFCD00034026
CAS číslo: 716-41-6