5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70324-250MG
OR70324-1G
APOSOR70324-250MGEA
6220
CZK
APOSOR70324-250MG
APOSOR70324-1G
5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
5-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₉BrO₂ MW: 241,08126 g/mol |
MDL Number:
MFCD29067870 CAS číslo: 121146-16-5 |