4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70322-250MG
OR70322-1G
APOSOR70322-250MGEA
6220
CZK
APOSOR70322-250MG
APOSOR70322-1G
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₉BrO₂ MW: 241,08126 g/mol |
MDL Number:
MFCD31588710 CAS číslo: 1561780-76-4 |