Tisk…
3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70321-250MG OR70321-1G
APOSOR70321-250MGEA 6220 CZK
APOSOR70321-250MG APOSOR70321-1G
3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
3-Bromo-5-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₉BrO₂
MDL Number: MFCD26959998
CAS číslo: 1211583-86-6