3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70320-250MG
OR70320-1G
OR70320-5G
APOSOR70320-250MGEA
4470
CZK
APOSOR70320-250MG
APOSOR70320-1G
APOSOR70320-5G
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
3-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₉BrO₂ MW: 241,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD11110859 CAS číslo: 1131622-50-8 |