3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70319-250MG
OR70319-1G
APOSOR70319-250MGEA
6220
CZK
APOSOR70319-250MG
APOSOR70319-1G
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
3-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₉BrO₂ MW: 241,08126 g/mol |
MDL Number:
MFCD32862617 CAS číslo: 2640734-74-1 |