2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70317-250MG
OR70317-1G
APOSOR70317-250MGEA
5790
CZK
APOSOR70317-250MG
APOSOR70317-1G
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₀H₉BrO₂ MW: 241,08126 g/mol |
MDL Number:
MFCD31715078 CAS číslo: 1237073-59-4 |