2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302569-250MG
OR302569-1G
APOSOR302569-250MGEA
7440
CZK
APOSOR302569-250MG
APOSOR302569-1G
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
2-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole
Vzorec:
C₆H₇BrN₂ MW: 187,03718 g/mol |
MDL Number:
MFCD19347862 CAS číslo: 1267001-46-6 |