Tisk…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2794-5G OR2794-25G OR2794-100G
APOSOR2794-5GEA 787 CZK
APOSOR2794-5G APOSOR2794-25G APOSOR2794-100G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥95%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236.35
Bod varu: 138…141 °C
Bod tání: 214 °C
MDL Number: MFCD00017254
CAS číslo: 88-26-6