Tisk…
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302570-250MG OR302570-1G
APOSOR302570-250MGEA 7440 CZK
APOSOR302570-250MG APOSOR302570-1G
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole ≥95%
5-Bromo-1-cyclopropyl-1H-imidazole
Vzorec: C₆H₇BrN₂
MW: 187,03718 g/mol
MDL Number: MFCD16250307
CAS číslo: 1262035-61-9