Tisk…
2-Chlorofuran-3-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR968329-1G OR968329-5G
APOSOR968329-1GEA 4960 CZK
APOSOR968329-1G APOSOR968329-5G
2-Chlorofuran-3-carboxylic acid ≥97%
2-Chlorofuran-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₃
MDL Number: MFCD18393139
CAS číslo: 31491-45-9