Tisk…
4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905972-1G PC905972-5G PC905972-10G
APOSPC905972-1GEA 8270 CZK
APOSPC905972-1G APOSPC905972-5G APOSPC905972-10G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde ≥95%
4,5-Difluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃F₂NO₃
MDL Number: MFCD28154587
CAS číslo: 149169-49-3