Tisk…
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0739-1G PC0739-5G PC0739-10G
APOSPC0739-1GEA 3110 CZK
APOSPC0739-1G APOSPC0739-5G APOSPC0739-10G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid ≥97%
2,4-Dibromo-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Br₂FO₂
MW: 297,90 g/mol
MDL Number: MFCD03094087
CAS číslo: 183065-69-2