N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR71108-250MG
OR71108-1G
APOSOR71108-250MGEA
827
CZK
APOSOR71108-250MG
APOSOR71108-1G
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
N-amino-6-chloropyridine-2-carboximidamide
Vzorec:
C₆H₇ClN₄ |
MDL Number:
MFCD34181144 CAS číslo: 2654087-89-3 |