Tisk…
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70314-250MG OR70314-1G
APOSOR70314-250MGEA 6450 CZK
APOSOR70314-250MG APOSOR70314-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂O
MW: 249.0635 g/mol
MDL Number: MFCD32862642
CAS číslo: 1874272-52-2