Tisk…
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR70313-250MG OR70313-1G
APOSOR70313-250MGEA 6450 CZK
APOSOR70313-250MG APOSOR70313-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Vzorec: C₁₀H₅BrN₂O
MW: 249.0635 g/mol
MDL Number: MFCD32862643
CAS číslo: 147689-08-5